Learn More
4‚-Nitroacetanilid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10005670
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
104-04-1
C8H8N2O3
180.16
MFCD00007303
NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
4'-nitroacetanilide, n-4-nitrophenyl acetamide, 4-nitroacetanilide, p-nitroacetanilide, acetamide, n-4-nitrophenyl, n-acetyl-4-nitroaniline, p-acetamidonitrobenzene, acetanilide, p-nitro, p-nitrophenylacetanilide, n-acetyl-p-nitroaniline
7691
N-(Trimethylsilyl)acetamid
CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
104-04-1
C8H8N2O3
180.16
MFCD00007303
NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
4'-nitroacetanilide, n-4-nitrophenyl acetamide, 4-nitroacetanilide, p-nitroacetanilide, acetamide, n-4-nitrophenyl, n-acetyl-4-nitroaniline, p-acetamidonitrobenzene, acetanilide, p-nitro, p-nitrophenylacetanilide, n-acetyl-p-nitroaniline
7691
N-(Trimethylsilyl)acetamid
CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4′-Nitroacetanilide
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 213°C to 216°C
Farbe Brown-Grün oder Grün-Gelb bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C(O)NHC6H4NO2
Menge 100 g
Merck Index 15, 6667
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.2g/L (25°C)
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Nitroacetanilide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.