Learn More
4-Nitro-m-Phenylendiamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318655
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11318655 50 g 50 Gramm
11308655 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318655 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12166.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5131-58-8 | C6H7N3O2 | 153.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5131-58-8
Summenformel C6H7N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
MDL-Nummer MFCD00025289
InChI-Schlüssel DPIZKMGPXNXSGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-m-phenylenediamine, 4-nitro-1,3-phenylenediamine, 2,4-diaminonitrobenzene, 1,3-benzenediamine, 4-nitro, 4-nitro-1,3-benzenediamine, 1,3-diamino-4-nitrobenzene, m-phenylenediamine, 4-nitro, 3-amino-4-nitrophenylamine, 4-nitro-1,3-fenylendiamin, unii-0d5u5ew62z
PubChem CID 21208
IUPAC-Name 4-Nitrobenzol-1,3-diamin
SMILES NC1=CC=C(C(N)=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitro-m-phenylenediamine
Schmelzpunkt 156°C to 160°C
Menge 50 g
Beilstein 2094904
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 95%