Learn More
4-Nitro-Alpha-Toluensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435500
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11435500 5 g 5 Gramm
11425500 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435500 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25794.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4025-75-6 | C7H6ClNO4S | 235.638 g/mol
It is used as an intermediate in organic syntheses, pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zur Verwendung als Zwischenprodukt in organischen Synthesen und Pharmazeutika.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4025-75-6
Summenformel C7H6ClNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 235.638
MDL-Nummer MFCD00034030
InChI-Schlüssel CAXRPEAFHWDFTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl methanesulfonyl chloride, 4-nitrophenyl methanesulfonylchloride, 4-nitrobenzylsulfonyl chloride, 4-nitro-alpha-toluenesulfonyl chloride, acmc-20afqe, pubchem21404, 4-nitrobenzyl sulfonyl chloride, 4-nitrobenzyl sulphonyl chloride, 4-nitrophenylmethanesulfonylchloride, chloro 4-nitrophenyl methyl sulfone
PubChem CID 2794642
IUPAC-Name (4-Nitrophenyl)methanesulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 91°C to 92°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 235.64
Reinheit (%) 97%