Learn More
4-Nitro-3-(trifluormethyl)phenol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10480921 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10480921 1 g Glasflasche 1 Gramm
10301624 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10480921 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 319720010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 88-30-2
Summenformel C7H4F3NO3
Molekulargewicht (g/mol) 207.11
MDL-Nummer MFCD00014714
InChI-Schlüssel ZEFMBAFMCSYJOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-3-trifluoromethyl phenol, lamprecide, lamprecid, 5-hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride, dowlap f, 3-trifluoromethyl-4-nitrophenol, phenol, 4-nitro-3-trifluoromethyl, usaf ma-6, caswell no. 890, tfm piscicide
PubChem CID 6931
IUPAC-Name 4-Nitro-3-(Trifluormethyl)phenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 72°C to 79°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 135°C to 138°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H3(CF3)OH
Menge 1 g
Merck Index 15, 9401
Formelmasse 207.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver