Learn More
4-Nitro-3-(trifluormethyl)anilin (FLU-1), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline (FLU-1) |
| CAS | 393-11-3 |
| Summenformel | C7H5F3N2O2 |
| Menge | 1 g |
| SMILES | Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 206.12 |