Learn More
4-Nitro-2-(trifluormethyl)-benzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11382987 5 g 5 Gramm
11372987 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382987 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16318.06
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 320-47-8 | C8H3F3N2O2 | 216.119 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 320-47-8
Summenformel C8H3F3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 216.119
MDL-Nummer MFCD01075729
InChI-Schlüssel AGKQJEFSEQHGTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-2-trifluoromethyl benzonitrile, 2-cyano-5-nitrobenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-4-nitrobenzonitrile, benzonitrile, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem4821, acmc-1ctuy, buttpark 91\04-59, 4-cyano-3-trifluoromethyl nitrobenzene
PubChem CID 2775783
IUPAC-Name 4-Nitro-2-(trifluormethyl)benzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Schmelzpunkt 50°C to 54°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2281014
Formelmasse 216.12
Reinheit (%) 98%