Learn More
4-Nitro-2-(trifluormethyl)-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437998
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15437998 1 g 1 Gramm
15447998 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437998 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61452.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 320-37-6 | C8H4F3NO4 | 235.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 320-37-6
Summenformel C8H4F3NO4
Molekulargewicht (g/mol) 235.12
MDL-Nummer MFCD04039246
InChI-Schlüssel BPCKZQCTLCTDST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 2-carboxy-5-nitrobenzotrifluoride, 4-nitro-2-trifluoromethyl-benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethylbenzoic acid, benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid, pubchem1342, ksc496i1p, rarechem al bo 1444, 2-trifluoromethyl-4-nitrobenzoic acid
PubChem CID 2782737
IUPAC-Name 4-Nitro-2-(trifluormethyl)benzoesäure
SMILES OC(=O)C1=C(C=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 128°C to 132°C
Farbe Gelb
Menge 1 g
Formelmasse 235.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver