Learn More
4-n-Propylphenylboronsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10443510 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10443510 1 g Glasflasche 1 Gramm
10871671 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10443510 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 393880010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 134150-01-9
Summenformel C9H13BO2
Molekulargewicht (g/mol) 164.01
MDL-Nummer MFCD00859261
InChI-Schlüssel WLCGYIWOKVWFLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-propylphenyl boronic acid, 4-propyl benzeneboronic acid, 4-propylphenylboronicacid, 4-n-propylphenylboronic acid, 4-n-propylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-propylphenyl, pubchem7892, acmc-209btz, 4-propylphenyboronic acid
PubChem CID 4100861
IUPAC-Name (4-propylphenyl)boronsäure
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Propylphenylboronic acid
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 111.0°C to 114.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)2C6H4B(OH)2
Menge 1 g
Formelmasse 164.01
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-n-Propylphenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO– Nur für Forschungszwecke