Learn More
4-n-Propylphenylacetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | 4-n-Propylphenylacetylene |
| Dichte | 0.91 |
| Siedepunkt | 205°C |
| Flammpunkt | 67°C (153°F) |
| Brechungsindex | 1.534 |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 144.22 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.