Learn More
4-n-Propylphenylacetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476047
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11476047 5 g 5 Gramm
11486047 25 g 25 Gramm
11496047 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25065.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 62452-73-7 | C11H12 | 144.217 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62452-73-7
Summenformel C11H12
Molekulargewicht (g/mol) 144.217
MDL-Nummer MFCD00173886
InChI-Schlüssel UVFFOABHOIMLNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-propylphenylacetylene, 1-eth-1-ynyl-4-propylbenzene, 4-n-propylphenylacetylene, 1-ethynyl-4-propyl-benzene, benzene, 1-ethynyl-4-propyl, pubchem10973, 4-n-propylphenyl ethine, 4-propyl phenylacetylene, 4-ethynyl-1-propylbenzene, 4-propyl-1-ethynylbenzene
PubChem CID 2775133
IUPAC-Name 1-Ethynyl-4-Propylbenzol
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Propylphenylacetylene
Dichte 0.91
Siedepunkt 205°C
Flammpunkt 67°C (153°F)
Brechungsindex 1.534
Menge 5 g
Formelmasse 144.22
Reinheit (%) 97%