Learn More
4-n-Propylbenzoesäure, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11441908
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11441908 50 g 50 Gramm
11394679 2 g 2 Gramm
11431908 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441908 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14538.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2438-05-3
Summenformel C10H11O2
Molekulargewicht (g/mol) 163.20
MDL-Nummer MFCD00013996
InChI-Schlüssel ATZHGRNFEFVDDJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-n-propylbenzoic acid, benzoic acid, 4-propyl, 4-propyl-benzoic acid, p-n-propyl benzoic acid, p-propylbenzoic acid, unii-3p1v85e45o, 4-propylbenzoicacid, p-propyl benzoic acid, 4-propylbenzolic acid, pubchem1348
PubChem CID 137601
IUPAC-Name 4-propylbenzoesäure
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Propylbenzoic acid
Schmelzpunkt 139°C to 144°C
Menge 50 g
Beilstein 1934550
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) ≥98%