Learn More
4-n-Propylbenzolsulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024127
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11453917
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18354.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 146949-07-7
Summenformel C9H11ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 218.70
MDL-Nummer MFCD00041508
InChI-Schlüssel LEFGAGRZHLNPLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-propylbenzenesulfonyl chloride, 4-propylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-propyl-benzenesulfonylchloride, 4-propyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-propyl, p-propylbenzenesulfonyl chloride, 4-n-propylbenzenesulfonylchloride, acmc-209cxt, 4-propylphenylsulfonyl chloride, 4-propylphenylsulphonyl chloride
PubChem CID 2737222
IUPAC-Name 4-Propylbenzolsulfonylchlorid
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Propylbenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 20°C to 22°C
Dichte 1.223
Siedepunkt 275°C to 276°C
Brechungsindex 1.5375
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 5511216
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 218.7
Reinheit (%) 95%