Learn More
4-n-Propylbenzolsulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-n-Propylbenzenesulfonyl chloride |
| Schmelzpunkt | 20°C to 22°C |
| Dichte | 1.223 |
| Siedepunkt | 275°C to 276°C |
| Brechungsindex | 1.5375 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Beilstein | 5511216 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Formelmasse | 218.7 |
| Mehr anzeigen |