Learn More
4-n-Propylbenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419667
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15419667 5 g 5 Gramm
15409667 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15419667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52884.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 134150-01-9 | Molecular Formula: C9H13BO2 | Molecular Weight: 164.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134150-01-9
Summenformel C9H13BO2
Molekulargewicht (g/mol) 164.01
MDL-Nummer MFCD00859261
InChI-Schlüssel WLCGYIWOKVWFLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-propylphenyl boronic acid, 4-propyl benzeneboronic acid, 4-propylphenylboronicacid, 4-n-propylphenylboronic acid, 4-n-propylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-propylphenyl, pubchem7892, acmc-209btz, 4-propylphenyboronic acid
PubChem CID 4100861
IUPAC-Name (4-propylphenyl)boronsäure
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Propylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 106°C to 108°C
Menge 5 g
Formelmasse 164.01
Reinheit (%) 98%