Learn More
4-n-Pentylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484503
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484503 5 g 5 Gramm
11494503 25 g 25 Gramm
11404513 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484503 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11514.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14938-35-3 | C11H16O | 164.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14938-35-3
Summenformel C11H16O
Molekulargewicht (g/mol) 164.25
MDL-Nummer MFCD00020211
InChI-Schlüssel ZNPSUQQXTRRSBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-pentylphenol, 4-amylphenol, phenol, 4-pentyl, 4-n-amylphenol, p-pentylphenol, p-amylphenol, phenol, p-pentyl, 4-pentyl-phenol, amyl p-hydroxybenzene, p-n-amylphenol
PubChem CID 26975
ChEBI CHEBI:34441
IUPAC-Name 4-Pentylphenol
SMILES CCCCCC1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Pentylphenol
Schmelzpunkt 24°C
Dichte 0.96
Siedepunkt 342°C
Flammpunkt 133°C (271°F)
Brechungsindex 1.5145
Menge 5 g
UN-Nummer UN2430
Beilstein 1364424
Formelmasse 164.25
Reinheit (%) 98%