Learn More
4-n-Pentylcyclohexanon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469587
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11469587
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22088.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 61203-83-6 | C11H20O | 168.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61203-83-6
Summenformel C11H20O
Molekulargewicht (g/mol) 168.28
MDL-Nummer MFCD00059581
InChI-Schlüssel UKLNPJDLSPMJMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentylcyclohexanone, 4-n-pentylcyclohexanone, 4-amylcyclohexanone, 4-n-amylcyclohexanone, 4-pentyl-1-cyclohexanone, 4-pentylcyclo hexanone, pubchem20247, acmc-209mq3, uklnpjdlspmjmq-uhfffaoysa
PubChem CID 566097
IUPAC-Name 4-Pentylcyclohexan-1-on
SMILES CCCCCC1CCC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Pentylcyclohexanone
Dichte 0.89
Menge 50 g
UN-Nummer UN3082
Formelmasse 168.28
Reinheit (%) ≥98%