Learn More
4-n-Pentylbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453953
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11453953 100 g 100 Gramm
11433953 5 g 5 Gramm
11443953 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453953 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10248.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 49763-65-7 | C12H15ClO | 210.701 g/mol
4-n-Pentylbenzoyl chloride was used in the synthesis of 3-O-acyl derivative by reacting with betulinic acid. It is used as intermediates of liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-n-Pentylbenzoylchlorid wird bei der Synthese von 3-O-Acyl-Derivat durch Reaktion mit Betulinsäure verwendet. Wird als Zwischenprodukte von Flüssigkristallen verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Basen und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 49763-65-7
Summenformel C12H15ClO
Molekulargewicht (g/mol) 210.701
MDL-Nummer MFCD00000700
InChI-Schlüssel FBBRKYLXMNQFQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 4-pentyl, p-pentylbenzoyl chloride, 4-n-pentylbenzoyl chloride, 4-n-amylbenzoyl chloride, 4-pentyl-benzoyl chloride, 4-pentylbenzene-1-carbonyl chloride, acmc-20ambq, p-n-amyl benzoyl chloride, 4-n-pentyl benzoyl chloride, 4-n-pentyl-benzoyl chloride
PubChem CID 170812
IUPAC-Name 4-Pentylbenzoylchlorid
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Pentylbenzoyl chloride
Dichte 1.034
Siedepunkt 144°C to 145°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.53
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2207887
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 210.71
Reinheit (%) 98%