Learn More
4-n-Pentylbenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430003
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430003 5 g 5 Gramm
11440003 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430003 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12086.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 26311-45-5 | C12H16O2 | 192.258 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26311-45-5
Summenformel C12H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 192.258
MDL-Nummer MFCD00002572
InChI-Schlüssel CWYNKKGQJYAHQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-pentyl, 4-n-pentylbenzoic acid, p-pentylbenzoic acid, 4-amylbenzoic acid, p-amylbenzoic acid, para-pentylbenzoic acid, benzoic acid, p-pentyl, 4-pentyl benzoic acid, p-n-pentylbenzoic acid, 4-pentylbenzoicacid
PubChem CID 33479
IUPAC-Name 4-Pentylbenzoesäure
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Pentylbenzoic acid
Menge 5 g
Beilstein 2044798
Formelmasse 192.26
Reinheit (%) 99%