Learn More
4-n-Octyloxybenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455243
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11455243 5 g -
11465243 25 g 25 Gramm
11475243 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455243 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12843.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 88374-55-4 | C15H21NO | 231.339 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88374-55-4
Summenformel C15H21NO
Molekulargewicht (g/mol) 231.339
MDL-Nummer MFCD00043483
InChI-Schlüssel GFNSBTARZPEIPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-octyloxybenzonitrile, p-octyloxybenzonitrile, 4-octyloxy benzonitrile, 4-octyloxybenzonitrile, p-octyloxy benzonitrile, 4-octyloxybenzenecarbonitrile, 4-n-octyloxycyanobenzene, 4-octyloxy benzonitrile #
PubChem CID 145161
IUPAC-Name 4-octoxybenzonitril
SMILES CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Octyloxybenzonitrile
Schmelzpunkt 24°C to 26°C
Dichte 0.937
Siedepunkt 171°C to 173°C (2 mmHg)
Brechungsindex 1.51
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2844884
Formelmasse 231.34
Reinheit (%) 98%