Learn More
4-n-Octylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302679
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11302679 1 g 1 Gramm
11312679 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302679 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26713.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16245-79-7 | C14H23N | 205.35 g/mol
4-Octylaniline can be been used as an extractant during the extraction of microgram level concentrations of ruthenium(IV) from halide medium. It can also been used in the synthesis of selective benzimidazole based analogs of sphingosine-1-phosphate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Octylanilin kann als Extraktionsmittel während der Extraktion von Ruthenium(IV) aus Halogenid-Medium in Mikrogrammkonzentrationen verwendet werden. Es kann auch zur Synthese selektiver benzimidazolbasierter Analoga von Sphingosin-1-Phosphat verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16245-79-7
Summenformel C14H23N
Molekulargewicht (g/mol) 205.35
MDL-Nummer MFCD00007929
InChI-Schlüssel ORKQJTBYQZITLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-octylaniline, p-octylaniline, benzenamine, 4-octyl, 4-octylphenylamine, unii-o9fn212wzz, o9fn212wzz, p-n-octylaniline, 4-octyl aniline, acmc-209dof, 4-octylaniline
PubChem CID 85346
IUPAC-Name 4-octylaniline
SMILES CCCCCCCCC1=CC=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Octylaniline
Dichte 0.898
Siedepunkt 175°C (13 mmHg)
Flammpunkt 110°C (230°F)
Brechungsindex 1.516
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 205.34
Reinheit (%) 99%