Learn More
4'-n-Octylacetophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11494894
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494894 5 g 5 Gramm
11484894 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494894 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13817.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10541-56-7
Summenformel C16H24O
Molekulargewicht (g/mol) 232.37
MDL-Nummer MFCD00043682
InChI-Schlüssel GARQDIVXKVBJFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-octylphenyl ethanone, p-octylacetophenone, 4'-n-octylacetophenone, 4'-octylacetophenone, ethanone, 1-4-octylphenyl, p-n-octylacetophenone, 4-n-octylacetophenone, acetophenone, 4'-octyl, 1-acetyl-4-octylbenzene, p-octylaceto-phenone
PubChem CID 66344
IUPAC-Name 1-(4-octylphenyl)ethan-1-one
SMILES CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-n-Octylacetophenone
Siedepunkt 152°C to 153°C (1 mmHg)
Menge 5 g
Formelmasse 232.37
Reinheit (%) 98%