Learn More
4-(N,N-dimethylamino)phenylboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(N, N-Dimethylamino)phenylboronic acid |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 227°C |
Farbe | Blau-Grau oder Grau-Grün bis Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 2.5 g |
Formelmasse | 165 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.