Learn More
4-n-Hexyloxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480853
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480853 100 g 100 Gramm
11460853 5 g 5 Gramm
11470853 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480853 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13287.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5736-94-7 | C13H18O2 | 206.285 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5736-94-7
Summenformel C13H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.285
MDL-Nummer MFCD00016615
InChI-Schlüssel GWXUVWKBVROFDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hexyloxy benzaldehyde, 4-hexyloxybenzaldehyde, 4-n-hexyloxybenzaldehyde, p-hexyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hexyloxy, benzaldehyde, p-hexyloxy, p-hexyloxy benzaldehyde, p-hexoxybenzaldehyde, 4-hexyloxbenzaldehyde, p-n-hexyloxybenzaldehyde
PubChem CID 79816
IUPAC-Name 4-Hexoxybenzaldehyd
SMILES CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Hexyloxybenzaldehyde
Dichte 0.992
Siedepunkt 149°C to 151°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.53
Menge 100 g
Beilstein 1912341
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 206.29
Reinheit (%) 98%