Learn More
4-n-Hexylbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497577
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11497577 5 g 5 Gramm
11407587 25 g 25 Gramm
11417587 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15659.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 50606-95-6 | C13H17ClO | 224.73 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50606-95-6
Summenformel C13H17ClO
Molekulargewicht (g/mol) 224.73
MDL-Nummer MFCD00000701
InChI-Schlüssel XRAHLPNMIIAEPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-hexylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-hexyl, p-hexylbenzoyl chloride, 4-n-hexylbenzoylchloride, 4-n-hexyl-benzoyl chloride, 4-hexylbenzoyl chloride, para-n-hexyl benzoic acid chloride, 4-hexylbenzene-1-carbonyl chloride
PubChem CID 170863
IUPAC-Name 4-Hexylbenzoylchlorid
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Hexylbenzoyl chloride
Siedepunkt 176°C to 177°C (22 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2208938
Formelmasse 224.73
Reinheit (%) 98%