Learn More
4'-n-Hexylacetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11332816
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11332816 10 g 10 Gramm
11322816 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332816 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08973.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37592-72-6
Summenformel C14H20O
Molekulargewicht (g/mol) 204.313
MDL-Nummer MFCD00043677
InChI-Schlüssel WWBVHJKFJZBRSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-hexylacetophenone, 1-4-hexylphenyl ethanone, 4'-hexylacetophenone, 1-4-hexylphenyl ethan-1-one, 4'-n-hexylacetophenone, ethanone, 1-4-hexylphenyl, 4-n-hexylacetophenone, 4-hexylacetophenone, 1-acetyl-4-hexylbenzene, agarose gpg/le
PubChem CID 123462
IUPAC-Name 1-(4-Hexylphenyl)ethanon
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-n-Hexylacetophenone
Dichte 0.942
Siedepunkt 132°C to 135°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.514
Menge 10 g
Beilstein 1942064
Formelmasse 204.31
Reinheit (%) 97%