Learn More
4'-n-Heptylacetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11312806
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11312806 5 g 5 Gramm
11302806 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312806 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08959.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37593-03-6
Summenformel C15H22O
Molekulargewicht (g/mol) 218.34
MDL-Nummer MFCD00038342
InChI-Schlüssel UQBRZOXCKKBKDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-heptylacetophenone, p-heptylacetophenone, ethanone, 1-4-heptylphenyl, p-n-heptylacetophenone, 1-4-heptylphenyl ethanone, 1-4-heptylphenyl ethan-1-one, 4'-n-heptylacetophenone, 4-heptylacetophenone, 1-acetyl-4-heptylbenzene, acmc-209iu8
PubChem CID 98879
IUPAC-Name 1-(4-Heptylphenyl)ethanon
SMILES CCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-n-Heptylacetophenone
Dichte 0.94
Siedepunkt 155°C to 157°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.509
Menge 5 g
Beilstein 1866760
Formelmasse 218.34
Reinheit (%) 97%