Learn More
4-n-Dodecyloxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11475327 25 g 25 Gramm
11465327 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475327 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22689.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2312-15-4 | C19H30O3 | 306.45 g/mol
4-n-Dodecyloxybenzoic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-n-Dodecyloxybenzoesäure wird als organisches chemisches Synthese-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in N,N-Dimethylformamid.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2312-15-4
Summenformel C19H30O3
Molekulargewicht (g/mol) 306.45
MDL-Nummer MFCD00002543
InChI-Schlüssel ALQLYJHDBAKLBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dodecyloxy benzoic acid, p-dodecyloxybenzoic acid, 4-n-dodecyloxybenzoic acid, 4-dodecyloxybenzoic acid, benzoic acid, 4-dodecyloxy, benzoic acid, p-dodecyloxy, p-dodecyloxy benzoic acid, 4-dodecyloxy benzoicacid, pubchem2685, acmc-1crse
PubChem CID 75330
IUPAC-Name 4-dodecoxybenzoesäure
SMILES CCCCCCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Dodecyloxybenzoic acid
Schmelzpunkt 132°C to 137°C
Menge 25 g
Beilstein 2215914
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in N,N-Dimethylformamide.
Formelmasse 306.45
Reinheit (%) 98%