Learn More
4-n-Butylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465183
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11465183 100 g 100 Gramm
11445183 5 g 5 Gramm
11455183 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465183 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12812.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1638-22-8 | C10H14O | 150.221 g/mol
4-n-Butylphenol is used as an Intermediates of liquid Crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-N-Butylphenol wird als Zwischenprodukt von Flüssigkristallen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Verschließen Sie den Behälter bei Nichtgebrauch fest, und bewahren Sie ihn an einem trockenen, kühlen Ort auf. Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Bei ordnungsgemäßer Lagerung stabil. Behälter trocken halten. Vor Hitze schützen. Mechanische Absaugung erforderlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1638-22-8
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.221
MDL-Nummer MFCD00041750
InChI-Schlüssel CYYZDBDROVLTJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butylphenol, p-butylphenol, phenol, 4-butyl, p-hydroxybutylbenzene, phenol, p-butyl, 1-hydroxy-4-n-butylbenzene, p-n-butylphenol, 4-butyl-phenol, 4-n-ethylphenol
PubChem CID 15420
ChEBI CHEBI:34437
IUPAC-Name 4-Butylphenol
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-n-Butylphenol
Schmelzpunkt ∼22°C
Dichte 0.98
Siedepunkt 245°C
Brechungsindex 1.517
Menge 100 g
UN-Nummer UN3145
Beilstein 2042120
Löslichkeitsinformationen Not miscible with water.
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 98%