Learn More
4-n-Butylbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022355
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11447387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15082.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 28788-62-7 | C11H13ClO | 196.67 g/mol
4-Butylbenzoyl chloride was used in the synthesis of 2,5-bis[(4-butylbenzoyl)oxy]styrene (BBOS, monomer).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Butylbenzoylchlorid wird bei der Synthese von 2,5-bis[(4-butylbenzoyl)oxy]Styrol (BBOS, Monomer) verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, von Feuchtigkeit fernhalten. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28788-62-7
Summenformel C11H13ClO
Molekulargewicht (g/mol) 196.67
MDL-Nummer MFCD00000699
InChI-Schlüssel OUOWCSJYDCPVDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-butyl, p-butylbenzoyl chloride, 4-n-butyl-benzoyl chloride, 4-butylbenzoylchloride, 4-n-butylbenzoylchloride, p-n-butyl benzoylchloride, p-n-butylbenzoyl chloride, 4-1-butylbenzoyl chloride, acmc-209h4o
PubChem CID 120049
IUPAC-Name 4-Butylbenzoylchlorid
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Butylbenzoyl chloride
Siedepunkt 145°C to 147°C (11 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 196.68
Reinheit (%) 98%