Learn More
4-n-Butoxyphenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313426
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11313426 5 g 5 Gramm
11303426 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313426 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12877.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 28439-86-3 | C11H13NO2 | 191.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28439-86-3
Summenformel C11H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 191.23
MDL-Nummer MFCD00037042
InChI-Schlüssel ASFIDVOMDQBCNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butoxyphenyl isocyanate, 4-butoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-butoxy-4-isocyanato, 1-butoxy-4-isocyanato-benzene, pubchem16232, 4-butoxybenzenisocyanate
PubChem CID 2769629
IUPAC-Name 1-Butoxy-4-isocyanatobenzol
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Butoxyphenyl isocyanate
Dichte 1.055
Siedepunkt 149°C to 150°C (3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.522
Menge 5 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 2107851
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 191.23
Reinheit (%) 98%