Learn More
4-n-Butoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11492288
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492288 10 g 10 Gramm
11402298 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492288 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15243.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5736-88-9
Summenformel C11H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.231
MDL-Nummer MFCD00003389
InChI-Schlüssel XHWMNHADTZZHGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-butoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-butoxy, 4-n-butoxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-butoxy, 4-butoxy-benzaldehyde, p-n-butoxybenzaldehyde, 4-n-butyloxybenzaldehyde, acmc-209lxn, p-n-butoxy benzaldehyde, 4-butoxybenzaldehyde
PubChem CID 79813
IUPAC-Name 4-Butoxybenzaldehyd
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Butoxybenzaldehyde
Dichte 1.031
Siedepunkt 284°C to 286°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.541
Menge 10 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 98%