Learn More
4-n-Butoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498147
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11498147
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17528.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4344-55-2 | C10H15NO | 165.236 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4344-55-2
Summenformel C10H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 165.236
MDL-Nummer MFCD00007866
InChI-Schlüssel UBRIHZOFEJHMIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-butoxyaniline, benzenamine, 4-butoxy, p-butyloxyaniline, 4-n-butoxyaniline, aniline, p-butoxy, p-aminophenol n-butyl ether, 4-butyloxybenzenamine, aminophenyl-n-butyl ether, 4-butyloxyaniline, 4-butyloxy aniline
PubChem CID 20352
IUPAC-Name 4-butoxyanilin
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Butoxyaniline
Dichte 0.992
Siedepunkt 84°C to 86°C (0.05 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.538
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2084421
Formelmasse 165.24
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-n-Butoxyaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-n-Butoxyaniline