missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-n-Butoxy-2,6-difluoranilin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-n-Butoxy-2,6-difluoroaniline |
CAS | 1373920-83-2 |
Summenformel | C10H13F2NO |
MDL-Nummer | MFCD22201028 |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN2810 |
Synonym | 4-n-butoxy-2,6-difluoroaniline |
InChI-Schlüssel | QJBXYVXNGAAECC-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCCCOC1=CC(F)=C(N)C(F)=C1 |
IUPAC-Name | 4-Butoxy-2,6-Difluoroanilin |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'