Learn More
4-N-BOC-Amino-4-carboxytetrahydropyran, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10590722 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10590722 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
10359093 2 g Glasflasche 2 Gramm
11925421 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10590722 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 360465000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 172843-97-9 | C11H19NO5 | 245.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 172843-97-9
Summenformel C11H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 245.27
MDL-Nummer MFCD02683136
InChI-Schlüssel SPPDKPRJPFTBEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-boc-amino tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-n-boc-amino-4-carboxytetrahydropyran, 4-tert-butoxycarbonyl amino tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino oxane-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxy carbonyl amino oxane-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbamoyl tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxy carbonylamino-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
PubChem CID 1268219
IUPAC-Name 4-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonylamino]Oxan-4-Carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCOCC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-N-BOC-Amino-4-carboxytetrahydropyran
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Formelmasse 245.27
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-N-BOC-Amino-4-carboxytetrahydropyran
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.