Learn More
4-N-Boc-2-Methylpiperazin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-N-Boc-2-methylpiperazine |
| CAS | 120737-59-9 |
| Summenformel | C10H20N2O2 |
| Menge | 50 g |
| Synonym | 3-Methyl-1-piperazinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (±)-1,1-Dimethylethyl 3-Methylpiperazine-1-carboxylate, 1-tert-Butoxycarbonyl-3-methylpiperazine, 3-Methylpiperazine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 3-methyl-1-piperazinecarboxylate, 4-tert-Butoxycarbonyl-2-methylpiperazine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H20N2O2/c1-8-7-12(6-5-11-8)9(13)14-10(2,3)4/h8,11H,5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-Name | Tert-Butyl 3-Methylpiperazin-1-Carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 200.28 |
| Formelmasse | 200.1525 |