Learn More
4-Morpholinobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10547474
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10547474 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
10767295 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10547474 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. NRB01111EB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 10282-31-2
Summenformel C11H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 188.23
MDL-Nummer MFCD00100115
InChI-Schlüssel ZSCUWVQXQDCSRV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 394808
IUPAC-Name 4-Morpholin-4-ylbenzonitril
SMILES C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Morpholinobenzonitrile
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 25 g
Synonym 4-morpholinobenzonitrile, 4-4-cyanophenyl morpholine, 4-morpholin-4-yl benzonitrile, 4-4-morpholinyl benzonitrile, 4-morpholin-4-yl-benzonitrile, benzonitrile, 4-4-morpholinyl, benzonitrile,4-4-morpholinyl, 4-morpholin-4-ylbenzenecarbonitrile, pubchem18708, acmc-1bqst
Formelmasse 188.23
Reinheit (%) 97%