missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Morpholinobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Morpholinobenzonitrile |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 5 g |
Synonym | 4-morpholinobenzonitrile, 4-4-cyanophenyl morpholine, 4-morpholin-4-yl benzonitrile, 4-4-morpholinyl benzonitrile, 4-morpholin-4-yl-benzonitrile, benzonitrile, 4-4-morpholinyl, benzonitrile,4-4-morpholinyl, 4-morpholin-4-ylbenzenecarbonitrile, pubchem18708, acmc-1bqst |
Formelmasse | 188.23 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'