Learn More
4-Morpholinoacetophenon 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10647122 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10647122 5 g Glasflasche 5 Gramm
10215770 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10647122 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 152900050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 39910-98-0 | Molecular Formula: C12H15NO2 | Molecular Weight: 205.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39910-98-0
Summenformel C12H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 205.26
MDL-Nummer MFCD00006168
InChI-Schlüssel AKQWEDMTPCAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-morpholinoacetophenone, 1-4-morpholinophenyl ethanone, 4-morpholinoacetophenone, acetophenone, 4'-morpholino, ethanone, 1-4-4-morpholinyl phenyl, p-morpholinoacetophenone, 1-4-morpholin-4-yl phenyl ethan-1-one, p-morpholino acetophenone, 4;-morpholinoacetophenone, 1-4-morpholin-4-ylphenyl ethanone
PubChem CID 38362
IUPAC-Name 1-(4-Morpholin-4-ylphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCOCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Morpholinoacetophenone
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 94°C to 98°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 205.26
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Morpholinoacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.