Learn More
4-Morpholinpropionitril, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392557 25 g 25 Gramm
11382557 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392557 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11664.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4542-47-6 | C7H12N2O | 140.186 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4542-47-6
Summenformel C7H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 140.186
MDL-Nummer MFCD00006178
InChI-Schlüssel WXVKGHVDWWXBJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholinopropionitrile, 3-morpholin-4-yl propanenitrile, 3-4-morpholino propionitrile, 4-morpholinepropanenitrile, cyanoethylmorpholine, 4-morpholinepropionitrile, beta-morpholinopropionitrile, n-2-cyanoethyl morpholine, propionitrile, 3-morpholino, 3-morpholinopropanenitrile
PubChem CID 78298
IUPAC-Name 3-Morpholin-4-ylpropanenitril
SMILES C1COCCN1CCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Morpholinepropionitrile
Schmelzpunkt 20°C to 21°C
Dichte 1.037
Siedepunkt 106°C to 109°C (7 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.472
Menge 25 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 110425
Formelmasse 140.19
Reinheit (%) ≥98%