Learn More
4-Morpholineethanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Morpholineethanol |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H13NO2/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h8H,1-6H2 |
| Formelmasse | 131.0946 |