Learn More
4-Morpholineethanesulfonic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid (MES) |
| Menge | 50 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10) |
| Formelmasse | 195.0565 |