Learn More
4-Methylvaleriansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468376
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11468376 100 g 100 Gramm
11448376 5 g 5 Gramm
11458376 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468376 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15405.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 646-07-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
4-Methylvaleric acid has been used in asymmetric synthesis of (4S)-4-isopropyl-3-[(2?S)-2?,4?-dimethyl-valeryl)]-2-oxazolidinone. It is a versatile building block used in the synthesis of various pharmaceutical and biologically active compounds, including inhibitors and antagonists. It is involved in the synthesis of novel series of high affinity, functionally potent antagonists of the CCR1 receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methylvaleriansäure wurde bei der asymmetrischen Synthese von (4 S)-4-Isopropyl-3-[(2′ S)-2′,4′ -Dimethyl-Valeryl)]-2-Oxazolidinon verwendet. Es ist ein vielseitiger Baustein für die Synthese verschiedener pharmazeutischer und biologisch aktiver Verbindungen, einschließlich Inhibitoren und Antagonisten. Es ist an der Synthese neuartiger Serien hochaffiner, funktionell potenter Antagonisten des CCR1-Rezeptors beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Basen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 646-07-1
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00002803
InChI-Schlüssel FGKJLKRYENPLQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylvaleric acid, isocaproic acid, isohexanoic acid, pentanoic acid, 4-methyl, isobutylacetic acid, 4-methyl-pentanoic acid, valeric acid, 4-methyl, 4-methyl valeric acid, isocaproate, 4,4-dimethylbutanoic acid
PubChem CID 12587
ChEBI CHEBI:74903
IUPAC-Name 4-Methylpentansäure
SMILES CC(C)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylvaleric acid
Schmelzpunkt -35°C
Dichte 0.923
Siedepunkt 199°C to 201°C
Flammpunkt 97°C (206°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.4146
Menge 100 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1741912
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Slightly soluble in water.
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 99%