Learn More
4-Methylumbelliferylsulfat-Kaliumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487409
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15487409 1 g 1 Gramm
15410517 500 mg 500 Milligramm
15497409 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15487409 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66160.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Substrat für Sulfatase
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Methylumbelliferylsulfat-Kaliumsalz ist ein fluorometrisches Substrat zur Bestimmung von Sulfatase. Dieses Substrat wurde bei der Entdeckung von Tyrosinsulfotransferase-Inhibitoren, insbesondere bei der Ligand-1-Bindung des P-Selektin-Glykoproteins verwendet. Diese Verbindung ist praktisch nicht fluoreszierend, bis sie von Sulfatase-Enzymen abgespalten wird und dann blaue Fluoreszenz (450 nm) mit Anregung bei 360 nm emittiert. Die Verwendung dieser Verbindung bei Fluoreszenz-Screening mit hohem Durchsatz führte zur Entdeckung mehrerer potenter Beta-Arylsulfotransferase IV (Beta-AST-IV)-Inhibitoren.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 5 mg/ml
Hinweise
Anregungswellenlänge, 334 nm; Emissionswellenlänge, 370 nm (pH 10.4). Reaktionsprodukt: Exzitiationswellenlänge, 360 nm; Emissionswellenlänge, 449 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15220-11-8
Summenformel C10H7KO6S
Molekulargewicht (g/mol) 294.318
MDL-Nummer MFCD00016970
InChI-Schlüssel CSOCSPXOODWGLJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methylumbelliferyl sulfate potassium salt, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-sulfooxy-, potassium salt, 4-methylumbelliferyl sulfate, potassium salt, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-sulfooxy-, potassium salt 1:1, potassium 4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl sulfate, potassium 4-methyl-2-oxochromen-7-yl sulfate, c10h7o6s.k, potassium 4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl sulphate, potassium 4-methylumbelliferyl sulfate
PubChem CID 5044226
IUPAC-Name Kalium; (4-Methyl-2-oxochromen-7-yl)-sulfat
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OS(=O)(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylumbelliferyl sulfate potassium salt
Farbe Weiß bis gelb
Menge 1 g
Beilstein 3803203
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 5mg/ml
Formelmasse 294.32
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver