Learn More
Melford 4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-BD-glucosaminid
Beschreibung
Fluoreszierendes Substrat für N-Acetyl-BD-Glucosaminidase und BN-Acetyl-D-Hexosaminidase.
Fluoreszierendes Substrat für N-Acetyl-BD-Glucosaminidase und BN-Acetyl-D-Hexosaminidase. Ultrasensibel. Durch einen tatsächlichen enzymatischen Test überprüft.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5 g |