Learn More
Melford 4-Methylumbelliferyl-α -L-Arabinopyranosid
Artikelnummer. 30018502
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018502 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30018502 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. M641550.1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fluoreszierendes Substrat fürα -L-Arabinosidase.
Fluoreszierendes Substrat fürα -L-Arabinosidase. 4-Methylumbelliferon < 50 ppm.
Spezifikation
Menge 100 mg