Learn More
Melford 4-Methylumbelliferyl-α -D-Mannopyranosid
Beschreibung
Fluoreszierendes Substrat fürα -D-Mannosidase.
Fluoreszierendes Substrat fürα -D-Mannosidase. 4-Methylumbelliferon: < 50 ppm.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 25 mg |