Learn More
Melford 4-Methylumbelliferyl-α -D-Glucosid
Artikelnummer. 30018518
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018518 1 g 1 Gramm
30018516 100 mg 100 Milligramm
30018517 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018518 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. M657001.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fluoreszierendes Substrat für 4-Methylumbelliferyl-α -D-Glucosidase.
Fluoreszierendes Substrat für 4-Methylumbelliferyl-α -D-Glucosidase.
4-Methylumbelliferon < 50 ppm.
Spezifikation
Menge 1 g