Learn More
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranosid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10235491 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10235491 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
10678254 2.5 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10235491 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 337025000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00 CHF
    127.65 CHF / 500 Milligramm
    Sparen 24.35 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18997-57-4 | C16H18O8 | 338.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18997-57-4
Summenformel C16H18O8
Molekulargewicht (g/mol) 338.31
MDL-Nummer MFCD00063694
InChI-Schlüssel YUDPTGPSBJVHCN-YMILTQATSA-N
Synonym 4-methylumbelliferyl, a-d-glucoside, glc1-b-4mu, 7-, a-d-glucopyranosyloxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, 4-methylumbelliferyl glucopyranoside, 4-methyl-7-2s,4s,5s-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy chromen-2-one
PubChem CID 2733779
IUPAC-Name 4-Methyl-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-on
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 210.0°C to 212.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Beilstein 18, V,1, 443
Spezifischer Drehzustand −99.00 (20.00°C c=0.3,water)
Spezifische Drehung -99
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,2-propanol,acetone,pyridine
Formelmasse 338.31
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver