Learn More
Melford 4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside-6-sulfate, Sodium Salt
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Beschreibung
Fluorescent substrate for Morquio A Sulphatase.
Fluorescent substrate for Morquio A Sulphatase.
- 4-Methylumbelliferone: <100PPM
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 25 mg |