Learn More
Melford 4-Methylumbelliferyl-β -D-Galactopyranosid
Artikelnummer. 30018513
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018513 5 g 5 Gramm
30018512 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018513 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. M655005.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fluoreszierendes Substrat fürβ -D-Galactosidase.
Fluoreszierendes Substrat fürβ -D-Galactosidase.
  • 4-Methylumbelliferon < 50 ppm
Spezifikation
Menge 5 g